Merck
P7357
Sigma-Aldrich
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 rat
≥97% (HPLC)
別名:
PrRP20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C104H158N32O26
分子量:
2272.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Prlh(63850)
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Thr-Gly-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
生物化学的/生理学的作用
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7357-BULK:
P7357-VAR:
P7357-1MG:
P7357-.5MG:
試験成績書(COA)