Merck
P6861
スタンダードPCRマイクロチューブ
Rigid PCR plate (96 well, low profile)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
物質
natural
round bottom
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Thermo Scientific AB-0700
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Precision moulded from virgin polypropylene and clean room produced.
Certified free from DNase, RNase and human genomic DNA contamination.
Skirted low-profile plate
Suitable for 0.2 mL thermal cycler blocks
0.2 mL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
Sealable using mats, films and foils or cap strips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1