Merck
P6541
Sigma-Aldrich
n-Propyl β-lactoside
別名:
β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-1→OPr, n-Propyl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O11
CAS番号:
分子量:
384.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C1O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6541-25MG:
P6541-250MG:
P6541-100MG:
P6541-1G:
P6541-BULK:
P6541-VAR:
試験成績書(COA)