濃度
~0.9 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of PRMT6 transfected 293T cells
indirect immunofluorescence: 3-4 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells.
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using cell extracts of PRMT6 transfected 293T cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRMT6(55170)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P6495-200UL:
P6495-VAR:
IXO11712:
P6495-BULK:
試験成績書(COA)