Merck
P4905
Sigma-Aldrich
DL-フェニルアラニン
suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
(±)-2-アミノ-3-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
165.19
Beilstein:
3198807
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4905-25G:
P4905-1KG:
P4905-BULK:
P4905-5G:
P4905-100G:
試験成績書(COA)