安全性情報
P4646
Sigma-Aldrich
プロフラビン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4646-25G:
P4646-10G:
P4646-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kelsey J Rosbach et al.
Biomedical optics express, 1(3), 911-922 (2011-01-25)
This prospective pilot study evaluates the potential of high-resolution fiber optic microscopy (HRFM) to identify lymph node metastases in breast cancer patients. 43 lymph nodes were collected from 14 consenting breast cancer patients. Proflavine dye was topically applied to lymph