Merck
P4628
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-methionine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13NO4S
CAS番号:
分子量:
279.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCCC(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO4S/c1-19-7-6-10(13(17)18)14-11(15)8-4-2-3-5-9(8)12(14)16/h2-5,10H,6-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
VMTKJVHNTIEOCU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P4628-BULK:
P4628-VAR:
P4628-1G:
P4628-5G:
P4628-25G:
試験成績書(COA)