Merck
P4454
Sigma-Aldrich
pGlu-Arg-Thr-Lys-Arg-7-アミド-4-メチルクマリン トリフルオロアセタート塩
≥97% (HPLC)
別名:
L-ピログルタミル-Arg-Thr-Lys-Arg-7-アミド-4-メチルクマリン トリフルオロアセタート塩, Pyr-Arg-Thr-Lys-Arg-7-アミド-4-メチルクマリン トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H57N13O9 · xC2HF3O2
分子量:
827.93 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C37H57N13O9.C2HF3O2/c1-19-17-29(53)59-27-18-21(10-11-22(19)27)45-31(54)24(8-5-15-43-36(39)40)47-32(55)23(7-3-4-14-38)49-35(58)30(20(2)51)50-34(57)25(9-6-16-44-37(41)42)48-33(56)26-12-13-28(52)46-26;3-2(4,5)1(6)7/h10-11,17-18,20,23-26,30,51H,3-9,12-16,38H2,1-2H3,(H,45,54)(H,46,52)(H,47,55)(H,48,56)(H,49,58)(H,50,57)(H4,39,40,43)(H4,41,42,44);(H,6,7)/t20-,23+,24+,25+,26+,30+;/m1./s1
InChI Key
BHPUHMHLXQHSPN-HUQKKSBQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
Fluorogenic substrate for furin
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3