Merck
P4420
Sigma-Aldrich
PHI-27 from rat
≥95% (HPLC)
別名:
His-Ala-Asp-Gly-Val-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Arg-Leu-Leu-Gly-Gln-Ile-Ser-Ala-Lys-Lys-Tyr-Leu-Glu-Ser-Leu-Ile-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C136H216N36O41
CAS番号:
分子量:
3011.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc4cnc[nH]4)C(C)C)C(C)O)C(C)CC)C(N)=O
遺伝子情報
rat ... Gpi(292804)
文書ライブラリにアクセスする
M Nishizawa et al.
FEBS letters, 183(1), 55-59 (1985-04-08)
The nucleotide sequence analysis of cloned cDNA for VIP precursor from rat cerebral cortex reveals that the precursor contains both rat VIP and PHI-27. The deduced primary structure of rat VIP is identical with human VIP. The amino acid sequence