Merck
P3545
Sigma-Aldrich
DL-Δ1-Pyrroline-5-carboxylic acid 2,4-dinitrophenylhydrazine hydrochloride double salt
~95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C11H14N5O6Cl
CAS番号:
分子量:
347.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~95%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC(=O)C1CCC=N1.NNc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Stable source of glutamic semialdehyde
文書ライブラリにアクセスする
Properties and analysis of a stable derivative of pyrroline-5-carboxylic acid for use in metabolic studies.
V A Mezl et al.
Analytical biochemistry, 74(2), 430-440 (1976-08-01)