Merck
P3079
Sigma-Aldrich
1-Myristoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
~97% (positional purity of fatty acids), ~99% (TLC), lyophilized powder
別名:
L-α-Phosphatidylcholine, β-oleoyl-γ-myristoyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H78NO8P
CAS番号:
分子量:
732.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~97% (positional purity of fatty acids)
~99% (TLC)
形状
lyophilized powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3079-100MG:
P3079-5MG:
P3079-VAR:
P3079-25MG:
P3079-BULK:
試験成績書(COA)