Merck
P3002
Sigma-Aldrich
PTH-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O2S
CAS番号:
分子量:
298.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]N1C(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N(C1=S)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14N2O2S/c19-13-8-6-11(7-9-13)10-14-15(20)18(16(21)17-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14,19H,10H2,(H,17,21)
InChI Key
LCFDDJINTNHAEQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3