抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C-11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
テクニック
immunocytochemistry: 15-30 μg/mL using methanol/acetone-fixed PTK-2 cells or A549 - human lung carcinoma cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 15-30 μg/mL using human skin
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P2871-BULK:
P2871-200UL:
P2871-VAR:
試験成績書(COA)