Merck
P2782
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-(pyren-1-yl)hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
別名:
L-α-Phosphatidylcholine, β-(pyren-1-yl)hexanoyl-γ-palmitoyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H68NO8P
CAS番号:
分子量:
794.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(=O)CCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34