Merck
P2738
Sigma-Aldrich
PPNDS
solid
別名:
ピリドキサール-5′-リン酸-6-(2′-ナフチルアゾ-6′-ニトロ-4′,8′-ジスルホン酸) 四ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H11N4O14PS2 · Na4
分子量:
694.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
dark red
溶解性
H2O: 38 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2cc(c3cc(cc(c3c2)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)c1COP([O-])([O-])=O
遺伝子情報
human ... P2RX1(5023)
生物化学的/生理学的作用
P2X1プリン受容体アンタゴニスト。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Lindström et al.
European journal of pharmacology, 387(1), 19-25 (2000-01-14)
ECL cells co-secrete histamine and pancreastatin, a chromogranin A-derived peptide, in response to gastrin. The aim of the study was to explore possible ways to deplete ECL cells of histamine without affecting pancreastatin and to examine how histamine depletion affects