Merck
P2672
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジグリシジルエーテル
~75%
別名:
PEGジグルシデルエーテル, ジエポキシPEG, ポリオキシエチレンビス(グリシジルエーテル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5O2-(C2H4O)n-C3H5O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
詳細
non-ionic
アッセイ
~75%
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
平均分子量3,350のPEGから調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3