アッセイ
≥97% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)Cc3ccc(O)cc3)C(C)C)C(C)C)C(=O)NCC(O)=O
遺伝子情報
human ... PTH(5741)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2530-VAR:
P2530-BULK:
P2530-.1MG:
P2530-250UG:
P2530-.5MG:
試験成績書(COA)