Merck
P2502
Sigma-Aldrich
PTH-serine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O2S
CAS番号:
分子量:
222.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c13-6-8-9(14)12(10(15)11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2,(H,11,15)
InChI Key
HRXXSWPUYDARQL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P2502-BULK:
P2502-50MG:
P2502-100MG:
P2502-500MG:
P2502-250MG:
P2502-1G:
P2502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)