Merck
P2251
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalaninamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
200.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
SMILES記法
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(N)=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3