Merck
P2149
フィサレミン
≥97% (HPLC)
別名:
pGlu-Ala-Asp-Pro-Asn-Lys-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C58H84N14O16S
CAS番号:
分子量:
1265.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C4CCC(=O)N4)C(N)=O
Gene Information
human ... INS(3630)
Biochem/physiol Actions
強力な降圧剤;流涎、腸管収縮および拡張を誘導します。
Other Notes
両生類であるPhysalaemus fuscumaculatusの皮膚から最初に単離されたタキキニン;サブスタンスPと構造的相同性を有します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)