色
light yellow-green
溶解性
methanol: >8 mg/mL (solutions should be freshly prepared.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.OS(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C23H41N5O3.3CHF3O3S/c1-2-7-22(30)28-21(18-19-8-10-20(29)11-9-19)23(31)27-17-6-16-26-14-4-3-13-25-15-5-12-24;3*2-1(3,4)8(5,6)7/h8-11,21,25-26,29H,2-7,12-18,24H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30);3*(H,5,6,7)/t21-;;;/m0.../s1
InChI Key
QTCLKBFOFGTNMC-YDULTXHLSA-N
遺伝子情報
rat ... Chrm2(81645) , Chrm3(24260)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
再構成
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P206-300UG:
P206-VAR:
P206-777UG:
P206-777UG-PW:
P206-BULK:
P206-430UG:
試験成績書(COA)