Merck
P1958
Sigma-Aldrich
Paclitaxel-[2-benzoyl ring-UL-14C]
≥95% (HPLC), ethyl acetate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO14
CAS番号:
分子量:
853.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
ethyl acetate solution
標識化の程度
40-60 mCi per mmol
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)[14c]5[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
sealed ampule