Merck
P1176
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monooctadecyl ether
別名:
C18E6, Octadecylhexaglycol, Polyoxyethylene (6) stearyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17(OCH2CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
534.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
詳細
non-ionic
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3