Merck
P1131
Supelco
クエン酸 セスキピペラジン塩 水和物
別名:
トリ-ピペラジンジクエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H10N2)3 · (C6H8O7)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
321.33 (anhydrous basis)
Beilstein:
3777748
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
SMILES記法
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
InChI Key
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)