Merck
P0607
Sigma-Aldrich
Anti-Presenilin-2, N-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-AD3L, Anti-AD4, Anti-PS2, Anti-PSEN2, Anti-Presenilin 2 (Alzheimer 4), Anti-STM2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC (f)
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human, mouse, rat
citations:
1
テクニック:
immunohistochemistry (frozen sections): 2 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed mouse brain tissue
western blot: 1-2 μg/mL using mouse or rat brain extracts
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 28 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 2 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed mouse brain tissue
western blot: 1-2 μg/mL using mouse or rat brain extracts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PSEN2(5664)
mouse ... Psen2(19165)
rat ... Psen2(81751)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
Detects an N-terminal proteolytic fragment. Additional bands are observed, probably corresponding to aggregated, modified, or intact PS-2.
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 7-24 of the N-terminal of human presenilin-2 (PS-2). The sequence is the same in mouse and rat.
物理的形状
Solution in in 0.05 M sodium phosphate buffer, pH 7.5, containing 0.2% gelatin and 0.1% sodium azide.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0607-VAR:
P0607-BULK:
P0607-25UG:
P0607-.05ML:
P0607-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)