Merck
P0426
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monohexadecyl ether
別名:
C16E6, Hexadecylhexaglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
506.76
Beilstein:
1806735
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
詳細
non-ionic
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI Key
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0426-1G:
P0426-BULK:
P0426-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)