Merck
P0385
Sigma-Aldrich
Pentadecyl acetate
~99% (capillary GC)
別名:
Pentadecanyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H34O2
CAS番号:
分子量:
270.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99% (capillary GC)
形状
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-17(2)18/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
AAAIZLQILBFRTJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves