Merck
P0257
Sigma-Aldrich
D(+)-2-ホスホグリセリン酸 ナトリウム塩 水和物
別名:
D-グリセリン酸2-リン酸 ナトリウム塩, D-2-ホスホグリセリン酸ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7O7P · xNa+ · yH2O
CAS番号:
分子量:
186.06 (anhydrous free acid basis)
UNSPSCコード:
12352200
濃度
≥50% (enzymatic)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
鏡像異性的に糖分解/糖新生の純粋な代謝物であり、エノラーゼやホスホグリセリン酸ムターゼのような中央代謝において多くの重要な酵素の基質でもあります。