Merck
P0203
Sigma-Aldrich
Methyl palmitelaidate
≥99.0% (GC), liquid
別名:
Methyl trans-9-hexadecenoate, Palmitelaidic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H32O2
CAS番号:
分子量:
268.43
Beilstein:
2048137
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)