物質
epoxy shaft
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30073985
ORP measuring range
-1000-+1000 mV
温度測定範囲
0.0-99.0 °C
バッテリー電源
4 × 1.5 V, 200 hr life
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
アプリケーション
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
特徴および利点
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
OH30073985-1EA:
OH30073985-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)