Merck
OH30073972
Ohaus® Pen pH Meter
Model ST10C-A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30073972
導電率測定範囲
0.00-199.9 μS/cm
バッテリー電源
4 × 1.5 V, 200 hr life
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With durable IP67 waterproof ABS housing, protective sensor cap, and an automatic shutdown feature that preserves battery life, OHAUS pen meters can endure consistent use in rough, wet environments.
アプリケーション
pH, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), salinity, total dissolved solids (TDS), temperature measurement
特徴および利点
Easily replaceable electrodes, automatic shut off feature
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)