Merck
O9881
Sigma-Aldrich
cis-12-オクタデセン酸メチル
~99% (capillary GC)
別名:
cis-12-オクタデセン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36O2
CAS番号:
分子量:
296.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
~99% (capillary GC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC(=O)OC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule, under Argon.