Merck
O9506
Sigma-Aldrich
Oleic acid N-hydroxysuccinimide ester
~95% (TLC)
別名:
Succinimidyl oleate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H37NO4
CAS番号:
分子量:
379.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
~95% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Al-Arif et al.
Journal of lipid research, 10(3), 344-345 (1969-05-01)
N-Hydroxysuccinimide esters of long-chain fatty acids have been used to synthesize the CoA and thioglycolic acid thiol esters of palmitic and 3-ketopalmitic acids in high yield and with a minimum of untoward side reactions.
Modified aminoacyl-tRNA. II. A general method for the preparation of acylaminoacyl-tRNA.
Y Lapidot et al.
Biochimica et biophysica acta, 145(2), 292-299 (1967-09-26)