Merck
O6501
Sigma-Aldrich
Arachidyl oleate
~99%, liquid
別名:
Oleic acid arachidyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H74O2
CAS番号:
分子量:
562.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99%
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 50(8), 821-836 (2015-07-17)
A series of different types of wax esters (represented by RCOOR') were systematically studied by using electrospray ionization (ESI) collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (MS/MS) along with pseudo MS(3) (in-source dissociation combined with MS/MS) on a quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass