Merck
O5005
Sigma-Aldrich
cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid sodium salt
~90% (GC)
別名:
Stearidonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H27O2Na
CAS番号:
分子量:
298.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
~90% (GC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCC(O)=O