由来生物
synthetic
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
色
white
溶解性
deionized water: 0.5-1 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc3ccccc3)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C114H174N34O31/c1-12-60(8)93(146-90(157)54-128-111(177)92(59(6)7)147-109(175)81(50-91(158)159)143-108(174)78(46-65-25-17-14-18-26-65)144-110(176)83-29-22-42-148(83)113(179)63(11)132-105(171)80(49-87(120)154)139-97(163)69(116)45-64-23-15-13-16-24-64)112(178)137-71(27-19-20-40-115)101(167)140-76(44-58(4)5)106(172)145-82(55-149)99(165)127-52-88(155)130-61(9)95(161)134-72(34-37-84(117)151)103(169)141-77(47-66-30-32-68(150)33-31-66)107(173)136-73(35-38-85(118)152)102(168)135-74(36-39-86(119)153)104(170)142-79(48-67-51-124-56-129-67)98(164)126-53-89(156)133-70(28-21-41-125-114(122)123)100(166)131-62(10)96(162)138-75(94(121)160)43-57(2)3/h13-18,23-26,30-33,51,56-63,69-83,92-93,149-150H,12,19-22,27-29,34-50,52-55,115-116H2,1-11H3,(H2,117,151)(H2,118,152)(H2,119,153)(H2,120,154)(H2,121,160)(H,124,129)(H,126,164)(H,127,165)(H,128,177)(H,130,155)(H,131,166)(H,132,171)(H,133,156)(H,134,161)(H,135,168)(H,136,173)(H,137,178)(H,138,162)(H,139,163)(H,140,167)(H,141,169)(H,142,170)(H,143,174)(H,144,176)(H,145,172)(H,146,157)(H,147,175)(H,158,159)(H4,122,123,125)/t60-,61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,92-,93-/m0/s1
InChI Key
OJSXICLEROKMBP-FFUDWAICSA-N
遺伝子情報
mouse ... Ghrl(58991)
rat ... Ghrl(59301)
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
O0266-.5MG-PW:
O0266-BULK:
O0266-1MG:
O0266-.5MG:
O0266-VAR:
O0266-1MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)