Merck
N9505
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide–agarose
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
形状
lyophilized powder
標識化の程度
1-5 μmol per mL
マトリックス活性基
cyanogen bromide
マトリックス結合
N-6
マトリックススペーサー
11 atoms
保管温度
−20°C
物理的形状
Lyophilized powder stabilized with lactose
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3