Merck
N9250
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl dodecanoate
別名:
1-Naphthyl laurate, Dodecanoic acid 1-naphthyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O2
CAS番号:
分子量:
326.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
基質
Esterase substrate.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)