Merck
N8908
Sigma-Aldrich
N-(NBD-Aminocaproyl)sphingosine β-D-lactosyl
≥98%
別名:
C6-NBD Lactosyl cerebroside, N-[6-[(7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]caproyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H69N5O16
分子量:
900.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
保管温度
−20°C
詳細
Fluorescently labeled fatty acid sphingolipid membrane probe. NBD group excitation 460 nm, emission 534 nm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3