Merck
N8636
Sigma-Aldrich
Neocarratetraose 41-sulfate sodium salt
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H37O22SNa
CAS番号:
分子量:
732.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
アッセイ
≥98%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OC2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O3)O[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H]4OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]1O
その他情報
アノマー混合物
調製ノート
Prepared enzymatically from κ-carrageenan.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8636-1MG:
N8636-25MG:
N8636-VAR:
N8636-5MG:
N8636-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M W McLean et al.
European journal of biochemistry, 101(2), 497-505 (1979-11-01)
A glycosulphatase present in the soluble fraction of disrupted Pseudomonas carrageenovora has been purified 500-fold by gel filtration on Sephacryl S-200 and ion-exchange chromatography on DEAE-Sepharose CL-6B. By dodecylsulphate/polyacrylamide gel electrophoresis the enzyme is practically homogeneous and has a molecular