Merck
N8287
Sigma-Aldrich
NSC 625987
≥97% (HPLC)
別名:
1,4-ジメトキシ-9-チオ(10H)-アクリドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO2S
CAS番号:
分子量:
271.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
溶解性
DMSO: 14 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(OC)c2C(=S)c3ccccc3Nc12
InChI
1S/C15H13NO2S/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16-14/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)
InChI Key
KFAKESMKRPNZTM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NSC 625987は選択的で強力な Cdk4/cyclin D1インヒビタ-です。
注意
空気と反応します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8287-5MG:
N8287-25MG:
N8287-VAR:
N8287-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Kubo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 5(12), 4279-4286 (2000-01-13)
Loss of p16 functional activity leading to disruption of the p16/cyclin-dependent kinase (CDK) 4:cyclin D/retinoblastoma pathway is the most common event in human tumorigenesis, suggesting that compounds with CDK4 kinase inhibitory activity may be useful to regulate cancer cell growth.