Merck
N8136
Sigma-Aldrich
ネオカラテトラオース 41,43-ジスルファート 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C24H36O25S2Na2
CAS番号:
分子量:
834.64
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2O[C@@H]3CO[C@H]([C@H]2O)C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]4O)[C@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H38O25S2.2Na/c25-1-5-15(48-50(33,34)35)19(10(28)21(32)41-5)46-23-12(30)18-14(8(44-23)4-40-18)45-24-13(31)20(16(6(2-26)42-24)49-51(36,37)38)47-22-11(29)17-9(27)7(43-22)3-39-17;;/h5-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,7-,8-,9?,10-,11-,12-,13-,14?,15+,16+,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24+;;/m1../s1
InChI Key
VJDGBWQZCPEBMZ-PHERPFAOSA-L
その他情報
アノマ-の混合物
調製ノート
κ-カラギ-ナンから酵素的に調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8136-BULK:
N8136-5MG:
N8136-100MG:
N8136-25MG:
N8136-VAR:
試験成績書(COA)