Merck
N7904
Sigma-Aldrich
NS 521 oxalate
solid
別名:
1-(1-Butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine oxalate, 1-(1-Butyl-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-benzimidazol-2-one-oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23N3O · C2H2O4
CAS番号:
分子量:
363.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
white
溶解性
H2O: 10 mg/mL
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CCCCN1CCC(CC1)N2C(=O)Nc3ccccc23
生物化学的/生理学的作用
Novel benzimidazolone neuroprotective agent.
法的情報
Sold under license from NeuroSearch (US Patent #6, 180,649).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Grønborg et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(1), 348-353 (1999-06-25)
NS521 (1-(1-butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine) belongs to a group of novel benzimidazolones, which exhibit neurotrophic-like activities. In vitro, NS521 rescued neuronal PC12 cells from death induced by serum and nerve growth factor deprivation. The survival effect of NS521 appeared to reflect a delay