Merck
N6523
Sigma-Aldrich
Anti-Nephronophthisis (NPH) (pic) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 90 kDa
化学種の反応性
mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL
western blot: 2-10 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(O)=O)c34
遺伝子情報
mouse ... Nphp1(53885)
関連するカテゴリー
詳細
Nephronophthisis 1 homolog (Nph) is highly expressed in mouse testis.
免疫原
GST fusion protein corresponding to amino acids 612-691 of mouse NPH.
生物化学的/生理学的作用
Studies have shown that male mice with a mutant nephronophthisis 1 homolog (Nph) protein turn out to be infertile.
物理的形状
PBS溶液 (0.08%アジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
文書ライブラリにアクセスする
Targeted disruption of Nphp1 causes male infertility due to defects in the later steps of sperm morphogenesis in mice.
Jiang ST
Human Molecular Genetics, 17(21), 3368-3379 (2008)