Merck
N6378
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-proline (dicyclohexylammonium) salt
crystalline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O4S · C12H23N
CAS番号:
分子量:
449.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
crystalline
yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)[C@@H]3CCCN3Sc4ccccc4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C11H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;14-11(15)9-5-3-7-12(9)18-10-6-2-1-4-8(10)13(16)17/h11-13H,1-10H2;1-2,4,6,9H,3,5,7H2,(H,14,15)/t;9-/m.0/s1
InChI Key
CRIOJTHVCCENRP-NPULLEENSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)