Merck
N4641
Supelco
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid
vacuum-dried powder
別名:
Δ6-Tetrahydrocannabinol-7-oic acid, 9-Carboxy-11-nor-Δ8-tetrahydrocannabinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O4
CAS番号:
分子量:
344.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
形状
vacuum-dried powder
薬剤管理
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
アプリケーション
Standard for identification of THC metabolites.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4641-VAR:
N4641-BULK:
N4641-.1MG:
N4641-.5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)