Merck
N4140
Sigma-Aldrich
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-L-aspartic acid β-t-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17N3O6S
CAS番号:
分子量:
343.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3