Merck
N4125
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-LC acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18ClNO5
CAS番号:
分子量:
399.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(C)=O)c(OC)cc1Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
エステラ-ゼ基質