分子量
antigen ~45 kDa (doublet bands)
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human NeuroD1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEUROD1(4760)
mouse ... Neurod1(18012)
rat ... Neurod1(29458)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N3663-200UL:
IXO14156:
N3663-VAR:
N3663-25UL:
N3663-BULK:
試験成績書(COA)