Merck
N3502
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl stearate
crystalline
別名:
Octadecanoic acid 2-nitrophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NO4
CAS番号:
分子量:
405.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
形状
crystalline
off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccccc1N(=O)=O